Beskrivelse
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC-søjler er baseret på HyPURITY 190Å silica, den —højeste kvalitet silica tilgængelig og i det væsentlige metalfri med exceptionel stabilitet ved høj og lav pH. Den robuste og robuste fremstillingsproces sikrer reproducerbarhed og optimal kvalitet, batch efter batch. Inden for fremstillingsprocessen udvises der ekstra omhu for at sikre en meget homogen silicaoverflade. Denne overflade er en vigtig forløber i fremstillingen af ensartede bundne faser. Cyanofunktionalitet er generelt mindre hydrofob, og derfor bevares forbindelser mindre sammenlignet med andre alkylfaser, selvom den har stærk dipol-interaktion. Derudover kan cyano betjenes under enten omvendt fase eller normal fase / HILIC betingelser.
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | SVL™ Omrører leje |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 190Å |
| Overfladeareal | 200 m² /g |
| USP type | L10 |
| Stationær fase | Cyano (CN) |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |