Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. p-4522847 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10096084 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10648445 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10109194 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10483285 100 mm 3 mm 3 μm Hver
10290755 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10648615 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10118954 150 mm 3 mm 3 μm Hver
10392965 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10704437 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10006114 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
10690236 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
10751937 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
10761937 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
10017514 30 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10477634 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10230615 50 mm 3 mm 5 μm Hver
10077554 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10231195 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10270905 100 mm 4 mm 5 μm Hver
10408384 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10601116 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10067644 150 mm 3 mm 5 μm Hver
10399243 150 mm 4 mm 5 μm Hver
10630346 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10518795 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10077454 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10528795 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 10096084 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22103052130
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Meget karakteriserede, testede og validerede C18-søjler
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 50 mm
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 190Å
Overfladeareal 200 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 13%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase