Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10761937 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10761937 - - - -
10096084 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10648445 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10109194 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10483285 100 mm 3 mm 3 μm Hver
10290755 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10648615 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10118954 150 mm 3 mm 3 μm Hver
10392965 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10704437 - - - -
10006114 - - - -
10690236 - - - -
10751937 - - - -
10017514 30 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10477634 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10230615 50 mm 3 mm 5 μm Hver
10077554 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10231195 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10270905 100 mm 4 mm 5 μm Hver
10408384 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10601116 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10067644 150 mm 3 mm 5 μm Hver
10399243 150 mm 4 mm 5 μm Hver
10630346 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10518795 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10077454 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10528795 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 10761937 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22105014001
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
Egenskaber ved HyPURITY Solid Phase
  • Høj kvalitet, meget ren silica
  • Meget karakteriserede, testede og validerede C18-søjler
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.