Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-beskyttelsessøjler og -patroner
- Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10751937 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 10751937 | - | - | - | - |
| 10096084 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10648445 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10109194 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10483285 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10290755 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10648615 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10392965 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10704437 | - | - | - | - |
| 10006114 | - | - | - | - |
| 10690236 | - | - | - | - |
| 10761937 | - | - | - | - |
| 10017514 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10477634 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10077554 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10231195 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10270905 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10408384 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10601116 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10630346 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10518795 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10528795 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10751937
Lieferant
Thermo Scientific™
Lieferanten-Nr.
22105013001
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
- Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
Egenskaber ved HyPURITY Solid Phase
- Høj kvalitet, meget ren silica
- Meget karakteriserede, testede og validerede C18-søjler
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?