Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10690236 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Artikelnummer. 10690236
Brand: Thermo Scientific™ 22105012101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
Egenskaber ved HyPURITY Solid Phase
  • Høj kvalitet, meget ren silica
  • Meget karakteriserede, testede og validerede C18-søjler
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 13%
pH 1 til 9
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 190Å
Overfladeareal 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder
Endcapped Ja
USP type L1
Produktlinje HYPURITY