Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10392965 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10392965
Brand: Thermo Scientific™ 22103154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Meget karakteriserede, testede og validerede C18-søjler
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 190Å
Overfladeareal 200 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 13%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase