Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Meget karakteriserede, testede og validerede C18-søjler
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 1 til 9 |
| Porestørrelse | 190Å |
| Overfladeareal | 200 m² /g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |