Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10096084 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10096084 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10648445 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10109194 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10483285 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10290755 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10648615 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10392965 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10704437 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10006114 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10690236 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10751937 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10761937 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10017514 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10477634 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10077554 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10231195 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10270905 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10408384 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10601116 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10630346 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10518795 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10528795 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10096084
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
22103052130
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
6275.72 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Meget karakteriserede, testede og validerede C18-søjler
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 1 til 9 |
| Porestørrelse | 190Å |
| Overfladeareal | 200 m² /g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 13% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |