Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 søjler, μ3 m Partikelstørrelse
Artikelnummer. 11552881 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11552881 125 mm 4.6 mm Hver
10483465 250 mm 4.6 mm Hver
10359293 150 mm 4 mm Hver
10382545 30 mm 2.1 mm Hver
10302975 150 mm 1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11552881 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22103124630
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højkvalitets, meget rene silicasøjler
  • Meget karakteriserede, testede og validerede C18-søjler
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 125 mm
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 190Å
Overfladeareal 200 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 13%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase