Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-søjler, μ3 m partikelstørrelse
Artikelnummer. 10577645 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10577645
Brand: Thermo Scientific™ 22503153030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polar endehætte for alternativ selektivitet.
Polar endehætte for alternativ selektivitet.
  • Højkvalitets, meget rene silicasøjler
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 190Å
Overfladeareal 200 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase