Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ Beskyttelsespatroner
Artikelnummer. p-3133751 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10168044
Brand: Thermo Scientific™ 22503013001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holder
  • Polar endcapped tilbyder alternativ selektivitet
  • Højkvalitets, højrent silicasøjler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase C18
Produktlinje HYPURITY