Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ Beskyttelsespatroner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holder
- Polar endcapped offer alternative selectivity
- High quality, highly pure silica columnss
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 10% |
| pH | 2 to 8 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 190 &Angst; |
| Overfladeareal | 200 m2/g |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder |
| Endcapped | Yes |
| Vis mere |