Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ Beskyttelsespatroner
Artikelnummer. 10505615 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10505615 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10168044 3 mm 3 μm Pakke med 4
10774647 4 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10505615 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22503012101
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holder
  • Polar endcapped tilbyder alternativ selektivitet
  • Højkvalitets, højrent silicasøjler
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 10%
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 190Å
Overfladeareal 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder
Endcapped Ja
USP type L1
Produktlinje HYPURITY