Description
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid.
- Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
- Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holder
- Polar endcapped tilbyder alternativ selektivitet
- Højkvalitets, højrent silicasøjler
Specifications
Specifications
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | HYPURITY |