Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVANCE™ HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Artikelnummer. 11592831 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11592831 50 mm 4.6 mm Hver
10266933 250 mm 4.6 mm Hver
11572831 50 mm 2.1 mm Hver
11522841 100 mm 4.6 mm Hver
11552841 150 mm 4.6 mm Hver
11502841 100 mm 2.1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11592831 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21005054630
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Brug denne specielle C8-søjle til at adskille forbindelser, der viser dårlig topform med traditionelle alkylbundne faser.
Thermo Scientific™ HYPURITY ADVANCE™ HPLC-søjler kombinerer den enestående ydeevne af vores HyPURITY 190Å silica med en C8 omvendt fase-kemi. Denne specialiserede pakning med polær indlejret karakter er velegnet til LC/MS-applikationer. Den polære gruppe beskytter overfladesilanolerne mod interaktion med polære analytter og giver en alternativ selektivitet med fremragende ydeevne for forbindelser, der viser dårlig topform med traditionelle alkylbundne faser såsom C18.
HyPURITY ADVANCE HPLC-kolonner tilbyder:
  • En polær indlejret stationær fase til alternativ selektivitet
  • Ideel til hurtige analyser med høj gennemløb
  • Forbedret vandig stabilitet
  • Enestående topform for syrer, baser og chelatorer
  • 3 μm og μ5 m partikelstørrelser tilgængelige i en lang række søjlegeometrier
  • Velegnet til LC/MS på grund af usædvanlig lav blødning
  • Ideelt egnet til en række farmaceutiske applikationer
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 180Å
Overfladeareal 200 m² /g
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 9%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase