Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVANCE™ HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ HYPURITY ADVANCE™ HPLC-søjler kombinerer den enestående ydeevne af vores HyPURITY 190Å silica med en C8 omvendt fase-kemi. Denne specialiserede pakning med polær indlejret karakter er velegnet til LC/MS-applikationer. Den polære gruppe beskytter overfladesilanolerne mod interaktion med polære analytter og giver en alternativ selektivitet med fremragende ydeevne for forbindelser, der viser dårlig topform med traditionelle alkylbundne faser såsom C18.
HyPURITY ADVANCE HPLC-kolonner tilbyder:
- En polær indlejret stationær fase til alternativ selektivitet
- Ideel til hurtige analyser med høj gennemløb
- Forbedret vandig stabilitet
- Enestående topform for syrer, baser og chelatorer
- 3 μm og μ5 m partikelstørrelser tilgængelige i en lang række søjlegeometrier
- Velegnet til LC/MS på grund af usædvanlig lav blødning
- Ideelt egnet til en række farmaceutiske applikationer
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 190Å |
| Overfladeareal | 200 m² /g |
| USP type | L7 |
| Stationær fase | C8 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 9% |
| Vis mere |