Få mere at vide
Hypromellose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422019
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16422019 1 g
1 options
Artikelnummer. 16422019 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0104
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Hypromellose is a hydrophilic, non-ionic cellulose ether used to form swellable-soluble matrices.
Hypromellose is a hydrophilic, non-ionic cellulose ether used to form swellable-soluble matrices.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypromellose
Fysisk form Solid
CAS 9004-65-3
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Synonym (Hydroxypropyl)methyl cellulose HPMC Celacol HPM 5000
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic)
SMIL [R]O[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[C@H]2[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](CO[R])O2)[C@@H](CO[R])O1.CO.CC(O)CO.[n].[x]