missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hypromellose Acetate Succinate, TRC

Artikelnummer. 30405927
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405927 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9987931G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hypromellose Acetate Succinate
CAS 71138-97-1
Molekylær formel C10H22O9
Mængde 1 g
Synonym Hypromellose ASLF, Affinisol HPMCAS 912G
InChI formel InChI=1S/C4H6O4.C3H8O2.C2H4O2.CH4O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3(5)2-4;1-2(3)4;1-2/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);3-5H,2H2,1H3;1H3,(H,3,4);2H,1H3
SMIL CC(CO)O.CC(=O)O.CO.C(CC(=O)O)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 286.28
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.