Få mere at vide
Hypoxanthin-dinatriumsalt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451892 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11451892 25 g
1 options
Artikelnummer. 11451892 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210545125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 68-94-0
Molekylær formel C5H4N4O
Molekylvægt (g/mol) 136.11
MDL nummer MFCD00005725
InChI nøgle FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
IUPAC navn 6,7-dihydro-3H-purin-6-on
SMIL O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypoxanthine Disodium Salt
Mængde 25 g
Formel vægt 180.08