Få mere at vide
Hypoxanthin-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hypoxanthine-d4 |
| CAS | 2483831-32-7 |
| Molekylær formel | C5 D4 N4 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6H-Purin-6-one-2,8-d2, 1,9-dihydro-1,9-d2- (ACI), 1,9-Dihydro-1,9-d2-6H-purin-6-one-2,8-d2 (ACI), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one-1,2,8,9-d4, Hypoxanthine-d4, Hypoxanthine-1,2,8,9-d4, Hypoxanthine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i1D,2D/hD2 |
| SMIL | [2H]N1C(=NC(=O)c2c1nc([2H])n2[2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,7,8-tetradeuteriopurin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.1361 |
| Formel vægt | 140.0636 |