Få mere at vide
Hypoxanthin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480373
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480373 100 g 100g
11460373 5 g 5g
11470373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11481.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Hypoxanthin, bruges som markør for energiforstyrrelser ved hypoxi/iskæmi. Det er også blevet brugt i DNA-undersøgelser til at undersøge den destabiliserende effekt, det har på DNA-duplekser, der indeholder hypoxanthin som base, i en gasfase versus en væskefase. Hypoxanthin er også blevet brugt i undersøgelser sammen med 8-oxoguanin nukleotider for at undersøge deres interaktion med human DNA pol A (DNA polymerase alpha) og DNA polymerase I fra Bacillus stearothermophilus. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hypoxanthin, bruges som markør for energiforstyrrelser ved hypoxi/iskæmi. Det er også blevet brugt i DNA-undersøgelser til at undersøge den destabiliserende effekt, det har på DNA-duplekser, der indeholder hypoxanthin som base, i en gasfase versus en væskefase. Hypoxanthin er også blevet brugt i undersøgelser sammen med 8-oxoguanin nukleotider for at undersøge deres interaktion med humant DNA pol å (DNA polymerase alpha) og DNA polymerase I fra Bacillus stearothermophilus. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Det blandes ikke nævneværdigt med vand (1:1400). Små oktaedre krystaller fra vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Steriliser ved filtrering gennem et 0,22 μm filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-94-0
Molekylær formel C5H4N4O
Molekylvægt (g/mol) 136.11
MDL nummer MFCD00005725
InChI nøgle FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-6-on
SMIL O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypoxanthine
Smeltepunkt >300°C
Mængde 100 g
Beilstein 5811
Merck Index 14,4869
Opløselighedsinformation It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water.
Formel vægt 136.11
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypoxanthine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypoxanthine