Få mere at vide
Hypoxanthin, 99,5 %
Artikelnummer. 10530961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10530961 25 g Glasflaske 25g
10787763 5 g Glasflaske 5g
10331294 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122010250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-94-0
Molekylær formel C5H4N4O
Molekylvægt (g/mol) 136.11
MDL nummer MFCD00005725
InChI nøgle FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
SMIL O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypoxanthine
Smeltepunkt >250,0 °C
Farve Brun til farveløs
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 26, 416
Merck Index 15, 4908
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede alkalier og syrer, praktisk talt uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-6-on
Transmission 95% min. (c=0,1, 0,2M NaOH, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 136.11
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypoxanthine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.