Få mere at vide
Hypoxanthine-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hypoxanthine-4,5-13C2-7-15N |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i3+1,4+1,6+1 |
| Formel vægt | 139.0423 |
| Procent renhed | >95% |