Få mere at vide
Melford Hypoxanthin
Artikelnummer. 30018329
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018329 1 kg
30018328 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018329 Leverandør Melford Leverandørnr. H620001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Molekylformel: C5H4N4ONa, molekylvægt 158,11
Tekniske data
CAS 45738-97-4
Molekylær formel C5H3N4ONa
Mængde 1 kg