Få mere at vide
Melford Hypoxanthin
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Molekylformel: C5H4N4ONa, molekylvægt 158,11
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 45738-97-4 |
| Molekylær formel | C5H3N4ONa |
| Mængde | 100 g |