Få mere at vide
Hypotaurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hypotaurine |
| CAS | 300-84-5 |
| Molekylær formel | C2H7NO2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Aminoethylsulfinic Acid, 2-Aminoethanesulfinic Acid2-Aminoethylsulfinic AcidCystaminesulfinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5) |
| SMIL | NCCS(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminoethanesulfinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.14 |
| Formel vægt | 109.0197 |