Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Hypotaurine
Beskrivelse
Endogenous inhibitory amino acid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hypotaurine |
| CAS | 300-84-5 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C2H7NO2S |
| Formel vægt | 109.14 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.143 |