Få mere at vide
Hypotaurine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429726
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16429726 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16429726 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100803
MedChemExpress Hypotaurine (2-aminoethanesulfinic acid), an intermediate in taurine biosynthesis from cysteine in astrocytes, is an endogenous inhibitory amino acid of the glycine receptor. Antioxidant.
Hypotaurine (2-aminoethanesulfinic acid), an intermediate in taurine biosynthesis from cysteine in astrocytes, is an endogenous inhibitory amino acid of the glycine receptor. Antioxidant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypotaurine
Fysisk form Powder
CAS 300-84-5
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C2H7NO2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym 2-Aminoethanesulfinic acid
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (1145.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL NCCS(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 109.15
Formel vægt 109.15
Procent renhed 98.36%