Få mere at vide
Hypofosforsyre, 50 vægtprocent opløsning i vand
Artikelnummer. 10680839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10680839 500 mL 500ml
10761974 5 L 5 L
10274252 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10680839 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201005001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    900.65 DKK / 500ml
    Spare 134.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 6303-21-5 | H3O2P | 66,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6303-21-5
Molekylær formel H3O2P
Molekylvægt (g/mol) 66.00
MDL nummer MFCD02183592
InChI nøgle ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn phosphinsyre
SMIL O[PH2]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypophosphorous acid
Smeltepunkt -25,0 °C
Kogepunkt 108,0 °C (1013,0 hPa)
Tæthed 1.2700 g/mL
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.2700
Mængde 500 mL
Merck Index 15, 4907
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig. Andre opløseligheder: blandbar med ethanol, ikke blandbar med carbonhydrider og halogenerede carbonhydrider
Formel vægt 66.00
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.