Få mere at vide
Hypophosphorsyre, 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327747
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327747 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11327747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014142.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6303-21-5 | H3O2P | 66.00 g/mol
Hypophosphorsyre bruges primært til strømløs fornikling. Det er involveret i reduktionen af arendiazoniumsalte. Det fungerer som et additiv i Fischer-esterificeringsreaktioner. Det fungerer også som et neutraliseringsmiddel, antioxidant, katalysator i polymerisation og polykondensation og befugtningsmiddel. Yderligere bruges det til formulering af lægemidler, misfarvning af polymerer, vandbehandling og genvinding af ædle eller ikke-jernholdige metaller. Udover dette bruges det som blegemiddel til plast, syntetiske fibre, affarvningsmiddel og til farvestabilisering ved fremstilling af kemikalier og flere plasttyper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
  • Anvendes primært til strømløs fornikling.
  • Involveret i reduktionen af arendiazoniumsalte.
  • Som tilsætningsstof i Fischer-esterificeringsreaktioner.
  • Fungerer som et neutraliserende middel, antioxidant, katalysator i polymerisation og polykondensation og befugtningsmiddel.
  • Anvendes til formulering af lægemidler, misfarvning af polymerer, vandbehandling og udvinding af ædle eller ikke-jernholdige metaller.
  • Anvendes som blegemiddel til plast, syntetiske fibre, affarvningsmiddel og til farvestabilisering ved fremstilling af kemikalier og flere plasttyper
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, kviksølvoxid, kviksølv(II)nitrat, metaller og stærke baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypophosphorous acid
Farve Farveløs
Navn note 50% med vand
CAS 6303-21-5
Tæthed 1.225
Lugt Gennemtrængende
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg)
Mængde 500 g
Molekylær formel H3O2P
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD02183592
FN nummer UN3264
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol og æter
InChI nøgle ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[PH2]=O
IUPAC navn phosphinsyre
Molekylvægt (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formel vægt 66.00