Få mere at vide
Hypophosphorous acid, 50% w/w aq. soln.
Artikelnummer. p-7232487
Mængde:
50 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
2000g
50g
Artikelnummer. 11317747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014142.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6303-21-5 | H{3}O{2}P
Hypophosphorsyre bruges primært til strømløs fornikling. Det er involveret i reduktionen af arendiazoniumsalte. Det fungerer som et additiv i Fischer-esterificeringsreaktioner. Det fungerer også som et neutraliseringsmiddel, antioxidant, katalysator i polymerisation og polykondensation og befugtningsmiddel. Yderligere bruges det til formulering af lægemidler, misfarvning af polymerer, vandbehandling og genvinding af ædle eller ikke-jernholdige metaller. Udover dette bruges det som blegemiddel til plast, syntetiske fibre, affarvningsmiddel og til farvestabilisering ved fremstilling af kemikalier og flere plasttyper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6303-21-5
Mængde 50 g
Molekylær formel H{3}O{2}P
Synonym Phosphinic acid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypophosphorous acid, 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hypophosphorus acid