Få mere at vide
Hypofosforsyre, 50% med watt af salt. sol.
Artikelnummer. 11317747
Skift visning
Mængde:
50 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
2000g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317747 50 g 50g
11337747 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014142.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6303-21-5 | H{3}O{2}P
Hypophosphorsyre bruges primært til strømløs fornikling. Det er involveret i reduktionen af arendiazoniumsalte. Det fungerer som et additiv i Fischer-esterificeringsreaktioner. Det fungerer også som et neutraliseringsmiddel, antioxidant, katalysator i polymerisation og polykondensation og befugtningsmiddel. Yderligere bruges det til formulering af lægemidler, misfarvning af polymerer, vandbehandling og genvinding af ædle eller ikke-jernholdige metaller. Udover dette bruges det som blegemiddel til plast, syntetiske fibre, affarvningsmiddel og til farvestabilisering ved fremstilling af kemikalier og flere plasttyper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 6303-21-5
Mængde 50 g
Molekylær formel H{3}O{2}P
Synonym Phosphinic acid
compliance-icons
Product Identifier
  • Hypophosphorous acid, 50% w/w aqueous solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypophosphorus acid