Få mere at vide
Hypophosphorous Acid 50%, Supelco™
Artikelnummer. 15864450
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
15864450 500 mL
1 options
Artikelnummer. 15864450 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1046330500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypophosphorous Acid 50%
pH 1 (20°C in H2O)
Smeltepunkt <-25°C
Kogepunkt 108°C/1013 hPa (Decomposition)
Tæthed 1.21 To 1.26 g/cm3 at 20°C
Mængde 500 mL