Få mere at vide
Hypophosphorous Acid, 50%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10336330 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10336330 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10336330 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/2650/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
500mL, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 1
Farve Colorless
CAS 6303-21-5
Smeltepunkt -25°C
Kogepunkt 108°C
Emballage HDPE plastic bottle
Damptryk 30 hPa at 20°C
Mængde 500 mL
Molekylær formel H3O2P
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD02183592
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
InChI nøgle ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[PH2]=O
IUPAC navn phosphenous acid
Molekylvægt (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formel vægt 66g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.