Få mere at vide
Hypoglycine A (85%), TRC
Artikelnummer. 18030340
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18030340 10 mg
17969959 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH99840010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-56-9
Molekylær formel C7 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 141.17
Synonym L-alpha-Amino-beta-methylenecyclopropanepropionic Acid;alpha-Amino-beta-(2-methylenecyclopropyl)propionic Acid
IUPAC navn 2-amino-3-(2-methylidenecyclopropyl)propanoic acid
SMIL C([C@@H](C(O)=O)N)[C@@H]1C(=C)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Hypoglycine A
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11NO2/c1-4-2-5(4)3-6(8)7(9)10/h5-6H,1-3,8H2,(H,9,10)
Formel vægt 141.079