Få mere at vide
- Home
- Products
- Førstehjælp og medicinsk
- Patientplejeprodukter
- Medicinske sprøjter
- Terumo™ Agani™ Sterile injektionskanyler til engangsbrug
Terumo™ Agani™ Sterile injektionskanyler til engangsbrug
Artikelnummer. 15391537
Skift visning
Nålemåler:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Farve:
Blå
Brun
Elfenben
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rødbrun
Sort
Nålespids stil:
11° Fast
11° Triple Bevel
17° Kort
Længde (metrisk):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Nålemåler | Farve | Nålespids stil | Længde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15391537 | 21 G | Grøn | 11° Triple Bevel | 38 mm | Pakke med 100 |
| 15351557 | 18 G | Pink (Pink) | 17° Kort | 38 mm | Pakke med 100 |
| 15331537 | 19 G | Elfenben | 11° Fast | 25 mm | Pakke med 100 |
| 15341537 | 19 G | Elfenben | 11° Fast | 38 mm | Pakke med 100 |
| 15361557 | 19 G | Elfenben | 17° Kort | 38 mm | Pakke med 100 |
| 15371537 | 21 G | Grøn | 11° Fast | 16 mm | Pakke med 100 |
| 15438652 | 21 G | Grøn | 11° Fast | 50 mm | Pakke med 100 |
| 15301547 | 22 G | Sort | 11° Fast | 32 mm | Pakke med 100 |
| 15331547 | 23 G | Blå | 11° Fast | 16 mm | Pakke med 100 |
| 15351547 | 23 G | Blå | 11° Fast | 32 mm | Pakke med 100 |
| 15361547 | 24 G | Lilla | 11° Fast | 25 mm | Pakke med 100 |
| 15391547 | 25 G | Orange | 11° Fast | 25 mm | Pakke med 100 |
| 15331557 | 27 G | Grå | 11° Fast | 16 mm | Pakke med 100 |
| 15391557 | 30 G | Gul | 11° Fast | 13 mm | Pakke med 100 |
| 15311557 | 26 G | Brun | 11° Fast | 23 mm | Pakke med 100 |
| 15301557 | 26 G | Rødbrun | 11° Triple Bevel | 13 mm | Pakke med 100 |
| 15371547 | 25 G | Orange | 11° Triple Bevel | 16 mm | Pakke med 100 |
| 15361537 | 20 G | Gul | 11° Triple Bevel | 38 mm | Pakke med 100 |
| 15321547 | 22 G | Sort | 11° Triple Bevel | 38 mm | Pakke med 100 |
| 15341547 | 23 G | Blå | 11° Triple Bevel | 25 mm | Pakke med 100 |
| 15341557 | 27 G | Grå | 11° Triple Bevel | 19 mm | - |
| 15381537 | 21 G | Grøn | 11° Fast | 25 mm | Pakke med 100 |
| 15351537 | 20 G | Gul | 11° Fast | 25 mm | Pakke med 100 |
| 15321537 | 18 G | Pink (Pink) | 11° Fast | 38 mm | Pakke med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15391537
Supplier
Terumo™
Supplier No.
8AN2138R1
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Konstrueret af polypropylen, rustfrit stål, epoxyharpiks og dimethylsilikoneolie
- Alle nåle leveres sterilt pakket ind i individuelle, manipulationssikre skrælleposer
- Enkelt farvekodet system gør det nemt at identificere de nødvendige størrelser
- Bruges med en bred vifte af sterile sprøjter
- Nåle steriliseres med ethylenoxid til et sterilitetsgarantiniveau på mindst 10-6 klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC
- CE mærket og latexfri
- Leveres i æsker med 100 nåle
Specifications
Specifications
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Grøn |
| Nålemåler | 21 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.8 mm |
| Længde (metrisk) | 38 mm |
| Produkttype | Steril hypodermisk nål til engangsbrug |
| Nålespids stil | 11° Triple Bevel |
| Sterilitet | Steril |