Få mere at vide
Terumo™ Agani™ Sterile injektionskanyler til engangsbrug
Artikelnummer. 15351557
Skift visning
Nålemåler:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Farve:
Blå
Brun
Elfenben
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rødbrun
Sort
Nålespids stil:
11° Fast
11° Triple Bevel
17° Kort
Længde (metrisk):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Farve Nålespids stil Længde (metrisk) unitSize
15351557 18 G Pink (Pink) 17° Kort 38 mm Pakke med 100
15331537 19 G Elfenben 11° Fast 25 mm Pakke med 100
15341537 19 G Elfenben 11° Fast 38 mm Pakke med 100
15361557 19 G Elfenben 17° Kort 38 mm Pakke med 100
15371537 21 G Grøn 11° Fast 16 mm Pakke med 100
15438652 21 G Grøn 11° Fast 50 mm Pakke med 100
15301547 22 G Sort 11° Fast 32 mm Pakke med 100
15331547 23 G Blå 11° Fast 16 mm Pakke med 100
15351547 23 G Blå 11° Fast 32 mm Pakke med 100
15361547 24 G Lilla 11° Fast 25 mm Pakke med 100
15391547 25 G Orange 11° Fast 25 mm Pakke med 100
15331557 27 G Grå 11° Fast 16 mm Pakke med 100
15391557 30 G Gul 11° Fast 13 mm Pakke med 100
15311557 26 G Brun 11° Fast 23 mm Pakke med 100
15301557 26 G Rødbrun 11° Triple Bevel 13 mm Pakke med 100
15371547 25 G Orange 11° Triple Bevel 16 mm Pakke med 100
15361537 20 G Gul 11° Triple Bevel 38 mm Pakke med 100
15321547 22 G Sort 11° Triple Bevel 38 mm Pakke med 100
15341547 23 G Blå 11° Triple Bevel 25 mm Pakke med 100
15341557 27 G Grå 11° Triple Bevel 19 mm -
15391537 21 G Grøn 11° Triple Bevel 38 mm Pakke med 100
15381537 21 G Grøn 11° Fast 25 mm Pakke med 100
15351537 20 G Gul 11° Fast 25 mm Pakke med 100
15321537 18 G Pink (Pink) 11° Fast 38 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 15351557 Leverandør Terumo™ Leverandørnr. 8AN1838S1
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gør procedurerne så smertefrie som muligt med ekstremt skarpe og pålidelige nåle i rustfrit stål. Terumo™ Agani™ Sterile injektionsnåle til engangsbrug har et unikt, latexfrit dobbelt skrådesign for maksimal komfort.
  • Konstrueret af polypropylen, rustfrit stål, epoxyharpiks og dimethylsilikoneolie
  • Alle nåle leveres sterilt pakket ind i individuelle, manipulationssikre skrælleposer
  • Enkelt farvekodet system gør det nemt at identificere de nødvendige størrelser
  • Bruges med en bred vifte af sterile sprøjter
  • Nåle steriliseres med ethylenoxid til et sterilitetsgarantiniveau på mindst 10-6 klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC
  • CE mærket og latexfri
  • Leveres i æsker med 100 nåle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC
Materiale Dimethyl silikoneolie, Epoxyharpiks, Polypropylen, Rustfrit stål
Farve Pink (Pink)
Nålemåler 18 G
Diameter (metrisk) Udvendig 1.2 mm
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 38 mm
Produkttype Steril hypodermisk nål til engangsbrug
Engangs Engangsbrug
Mængde Æske med 100 stk
Nålespids stil 17° Kort
Til brug med (udstyr) Sterile sprøjter