Få mere at vide
Terumo™ Agani™ Sterile injektionskanyler til engangsbrug
Nålemåler:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Farve:
Blå
Brun
Elfenben
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rødbrun
Sort
Nålespids stil:
11° Fast
11° Triple Bevel
17° Kort
Længde (metrisk):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Konstrueret af polypropylen, rustfrit stål, epoxyharpiks og dimethylsilikoneolie
- Alle nåle leveres sterilt pakket ind i individuelle, manipulationssikre skrælleposer
- Enkelt farvekodet system gør det nemt at identificere de nødvendige størrelser
- Bruges med en bred vifte af sterile sprøjter
- Nåle steriliseres med ethylenoxid til et sterilitetsgarantiniveau på mindst 10-6 klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC
- CE mærket og latexfri
- Leveres i æsker med 100 nåle
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC |
| Materiale | Dimethyl silikoneolie, Epoxyharpiks, Polypropylen, Rustfrit stål |
| Farve | Blå |
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.6 mm |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Steril hypodermisk nål til engangsbrug |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | Æske med 100 stk |
| Vis mere |