Få mere at vide
Terumo™ Agani™ Sterile injektionskanyler til engangsbrug Artikelnummer.: 15311557
Terumo™ Agani™ Sterile injektionskanyler til engangsbrug
Artikelnummer. 15311557
26 G, Brun, 11° Fast, 23 mm, Pakke med 100
Nålemåler:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Farve:
Blå
Brun
Elfenben
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rødbrun
Sort
Nålespids stil:
11° Fast
11° Triple Bevel
17° Kort
Længde (metrisk):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15311557
Brand: Terumo™ 8AN2623R1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gør procedurerne så smertefrie som muligt med ekstremt skarpe og pålidelige nåle i rustfrit stål. Terumo™ Agani™ Sterile injektionsnåle til engangsbrug har et unikt, latexfrit dobbelt skrådesign for maksimal komfort.
  • Konstrueret af polypropylen, rustfrit stål, epoxyharpiks og dimethylsilikoneolie
  • Alle nåle leveres sterilt pakket ind i individuelle, manipulationssikre skrælleposer
  • Enkelt farvekodet system gør det nemt at identificere de nødvendige størrelser
  • Bruges med en bred vifte af sterile sprøjter
  • Nåle steriliseres med ethylenoxid til et sterilitetsgarantiniveau på mindst 10-6 klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC
  • CE mærket og latexfri
  • Leveres i æsker med 100 nåle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC
Materiale Dimethyl silikoneolie, Epoxyharpiks, Polypropylen, Rustfrit stål
Farve Brun
Nålemåler 26 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.45 mm
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 23 mm
Produkttype Steril hypodermisk nål til engangsbrug
Engangs Engangsbrug
Mængde Æske med 100 stk
Nålespids stil 11° Fast
Til brug med (udstyr) Sterile sprøjter
Sterilitet Steril
Produkttitel
Terumo™ Agani™ Sterile injektionskanyler til engangsbrug >