missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hypidone hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493158
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493158 10 mg
16484446 100 mg
16480036 2 mg
16425897 5 mg
16409716 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100769

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Hypidone hydrochloride (YL0919) is an orally active antidepressant agent with dual activity as a highly seletive 5-HT uptake blocker and an effective 5-HT1A receptor agonist (Ki=0.19 nM).

Hypidone hydrochloride inhibits the uptake of [3H]-5-HT into rat cerebral cortical synaptosomes and HEK293 cells with IC50s of 1.78 nM and 1.93 nM, respectively. Hypidone hydrochloride shows remarkable antidepressant effects in animal models and has the poential for the investigation of depressive disorder.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hypidone hydrochloride
CAS 1339058-04-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H23ClN2O2
Mængde 10 mg
Synonym YL0919
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (89.60 mM)
SMIL O=C1C=CC=CN1CC2(O)CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 334.84
Formel vægt 334.84
Procent renhed 99.82%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.