Få mere at vide
uvex Hypervision PC Foam Clear SV Exc GY/BU
Artikelnummer. 31751168 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751168 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751168 Leverandør uvex Leverandørnr. 9321266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 DKK
    123.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.10 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Goggles uvex hypervision Clear sv osv. 9321266
  • Hypervisionen uvex har et komfortabelt, ergonomisk design med en gennemsigtig ramme, der giver et næsten ubegrænset synsfelt for øget arbejdsbevidsthed.
  • En blød, fleksibel rammekonstruktion sikrer høj komfort for brugeren, selv under længere tids brug.
  • Integrerede sidefordybninger giver tilstrækkelig plads til personlige styrkebriller, hvilket gør det uvex muligt at bære Hypervision komfortabelt som pålidelige overspecs.
  • Et justerbart hovedbånd kombineret med indirekte ventilation fuldender designet og sikrer en sikker pasform, forbedret luftstrøm og pålidelig øjenbeskyttelse til daglige professionelle formål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Anti-tågebriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Klassisk
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres