Få mere at vide
uvex Hypervision PC Clear SV Exc. GY/GY/BU
Artikelnummer. 31751176 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751176 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751176 Leverandør uvex Leverandørnr. 9321265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 DKK
    85.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.42 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Goggles uvex hypervision Clear sv osv. 9321265
  • Hypervisionen uvex har et komfortabelt, ergonomisk design med en gennemsigtig ramme, der giver et næsten ubegrænset synsfelt for øget arbejdsbevidsthed.
  • En blød, fleksibel rammekonstruktion sikrer høj komfort for brugeren, selv under længere tids brug.
  • Integrerede sidefordybninger giver tilstrækkelig plads til personlige styrkebriller, hvilket gør det uvex muligt at bære Hypervision komfortabelt som pålidelige overspecs.
  • Et justerbart hovedbånd kombineret med indirekte ventilation fuldender designet og sikrer en sikker pasform, forbedret luftstrøm og pålidelig øjenbeskyttelse til daglige professionelle formål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Briller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Klassisk