Få mere at vide
uvex Hypervision CB CA Klar AF Transl./GR/BU
Artikelnummer. 31751177 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751177 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751177 Leverandør uvex Leverandørnr. 9321902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    115.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.14 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Goggles uvex hypervision Klar 9321902
  • Hypervisionen uvex har et komfortabelt, ergonomisk design med en gennemsigtig ramme, der giver et næsten ubegrænset synsfelt for øget arbejdsbevidsthed.
  • En blød, fleksibel rammekonstruktion sikrer høj komfort for brugeren, selv under længere tids brug.
  • Integrerede sidefordybninger giver tilstrækkelig plads til personlige styrkebriller, hvilket gør det uvex muligt at bære Hypervision komfortabelt som pålidelige overspecs.
  • Et justerbart hovedbånd kombineret med indirekte ventilation fuldender designet og sikrer en sikker pasform, forbedret luftstrøm og pålidelig øjenbeskyttelse til daglige professionelle formål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Briller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV380
Rammetype Standard
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres