Få mere at vide
uvex Hypervision CA Planet Clear AS
Artikelnummer. 31751179 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751179 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751179 Leverandør uvex Leverandørnr. 9321695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.07 DKK
    126.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.53 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Briller uvex hypersyn Klar 9321695
  • Hypervisionen uvex har et komfortabelt, ergonomisk design med en gennemsigtig ramme, der giver et næsten ubegrænset synsfelt for øget arbejdsbevidsthed.
  • En blød, fleksibel rammekonstruktion sikrer høj komfort for brugeren, selv under længere tids brug.
  • Integrerede sidefordybninger giver tilstrækkelig plads til personlige styrkebriller, hvilket gør det uvex muligt at bære Hypervision komfortabelt som pålidelige overspecs.
  • Et justerbart hovedbånd kombineret med indirekte ventilation fuldender designet og sikrer en sikker pasform, forbedret luftstrøm og pålidelig øjenbeskyttelse til daglige professionelle formål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Anti-tågebriller
Materiale Plast
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV380
Rammetype Klassisk
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres