Få mere at vide
Corning™ HYPERStack™ Ubehandlede cellekulturkar - nyt design
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17223084 Shop alle Corning produkter
Kulturområde:
18.000 cm 2
6000 cm 2
Produkttype:
12-lags kar
36-lags kar
nr. pr. sag:
2/Cs.
4/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 17223084
Brand: Corning™ 20037
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flere celler– giver op til 5X vækstoverfladearealet af et traditionelt cellekulturkar med sammenligneligt fodaftryk.
CorningshøjudbyttePER formance (HYPER) platform - lukket system til højudbytte cellevækst
De Corning HYPERStack cellekulturkar kombinerer det bedste fra to Corning produkter: de Corning CellSTACK™ og den Corning HYPER Flaske™ cellekulturkar. Udnyttelsen af gasgennemtrængelig filmteknologi tilvejebragt i det rumlige fodaftryk CellSTACK fartøj tillader HYPERStack platform for at være blandt de mest effektive, skalerbare cellekulturbeholdere til adhærent cellekultur, der er tilgængelig i dag.
Funktioner og fordele
  • Flere celler– giver op til 5X vækstoverfladearealet af et traditionelt cellekulturkar med sammenligneligt fodaftryk
  • Lukket system– ingen åbne væskemanipulationer
  • Skalerbart produkt– tilbud i flere størrelser understøtter opskalering og udskalering
  • Ergonomisk design– lettere manipulation med håndteringsudstyr og tilbehør
  • Fast medievolumen– 0,2 mL/cm 2 fylder beholderen for mindre volumetrisk affald
Vejledning til overfladebehandling
Corning CellBIND™ overfladebehandling er designet til at forbedre cellevedhæftningen og øge celleudbyttet, forbedre vedhæftningen af løst klæbende celler og opretholde væksten under reducerede serum- eller serumfrie forhold. Alternativt kan en ikke-behandlet mulighed understøtte konventionel cellevedhæftning og muliggøre en hurtigere og skånsom høstprocedure til nedstrømsbehandling og analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3920 mL
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype 36-lags kar
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Kulturområde 18.000 cm 2
Overfladebehandling Ubehandlet