Beskrivelse
CorningshøjudbyttePER formance (HYPER) platform - lukket system til højudbytte cellevækst
De Corning HYPERStack cellekulturkar kombinerer det bedste fra to Corning produkter: de Corning CellSTACK™ og den Corning HYPER Flaske™ cellekulturkar. Udnyttelsen af gasgennemtrængelig filmteknologi tilvejebragt i det rumlige fodaftryk CellSTACK fartøj tillader HYPERStack platform for at være blandt de mest effektive, skalerbare cellekulturbeholdere til adhærent cellekultur, der er tilgængelig i dag.
Funktioner og fordele
- Flere celler– giver op til 5X vækstoverfladearealet af et traditionelt cellekulturkar med sammenligneligt fodaftryk
- Lukket system– ingen åbne væskemanipulationer
- Skalerbart produkt– tilbud i flere størrelser understøtter opskalering og udskalering
- Ergonomisk design– lettere manipulation med håndteringsudstyr og tilbehør
- Fast medievolumen– 0,2 mL/cm 2 fylder beholderen for mindre volumetrisk affald
Vejledning til overfladebehandling
Corning CellBIND™ overfladebehandling er designet til at forbedre cellevedhæftningen og øge celleudbyttet, forbedre vedhæftningen af løst klæbende celler og opretholde væksten under reducerede serum- eller serumfrie forhold. Alternativt kan en ikke-behandlet mulighed understøtte konventionel cellevedhæftning og muliggøre en hurtigere og skånsom høstprocedure til nedstrømsbehandling og analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI |
| Kapacitet (metrisk) | 1310 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Højde (engelsk) | 5,52 tommer |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Længde (engelsk) | 13,42 tommer |
| Længde (metrisk) | 342 mm |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | 12-lags kar |
| Vis mere |