Få mere at vide
Corning™ HYPERStack™ Nest tilbehør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17249099 Shop alle Corning produkter
:
HYPERStack™ Nest tilbehør; Til brug med: Corning HYPERStack 36-lags cellekulturbeholder
Artikelnummer. 17249099
Brand: Corning™ 10047
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægt: 2 lbs (950 g)
De Corning HYPERStack Nest-tilbehør er designet til brug med Corning HYPERStack 36-lags cellekulturbeholder for at forbedre proceskontrol ved konsekvent at placere beholderen i de optimale positioner og vinkler under brug. De HYPERStack Nest er designet til at forbedre ergonomien ved at reducere flere manipulationer. Dens rustfri stålkonstruktion gør, at den kan steriliseres og autoklaveres, og dens lille og stabelbare fodaftryk giver mulighed for praktisk opbevaring.
  • Letvægt: 2 lbs (950 gram)
  • Reducerer variationer ved konsekvent at placere beholderen i den korrekte position for at lette optimale fyldnings- og tømningsprocesser– designet til at reducere risikoen for trykbeholdere og befugtning af filtre.
  • Nem at bruge: Når den HYPERStack fartøj er læsset på Nest, reducerer drejevinklen præcist konstrueret i Nest, brugerens løft og frigørende hænder til at betjene slangeklemmer
  • Nem at rengøre: Lavet af 316 rustfrit stål, reden kan steriliseres og autoklaveres
  • Lille fodaftryk: Passer inden for strømmen HYPERStack fodaftryk og flere reder kan stables til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Corning™ HYPERStack™ 36-lags cellekulturbeholder
Produkttype HYPERStack™ Nest tilbehør
Vægt (engelsk) 2 lb.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vægt (metrisk) 950 g