Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica Normal Phase HPLC Column, 10 μm, 4.6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 11527441 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11527441
Brand: Thermo Scientific™ 30010254630
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Normal Phase
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype Normal Phase
Fase Normal Phase