Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica HPLC-søjler
Artikelnummer. p-4523199 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10417073
Brand: Thermo Scientific™ 30005054630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug det effektive og selektive Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC-søjler til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser.
Brug det effektive og selektive Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC-søjler til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns som alternativ.
  • Fremragende batch-til-batch reproducerbarhed
  • Kugleformet partikel med snæver partikelstørrelsesfordeling
  • Lang søjlelevetid
  • Høj ydeevne og kolonneeffektivitet
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Fase Normal fase
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.