Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica HPLC-søjler
Artikelnummer. 10273593 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10273593 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10417073 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11533081 125 mm 4 mm 3 μm Hver
10263593 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10119334 150 mm 4 mm 5 μm Hver
10213313 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10713026 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10725973 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10334223 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10221295 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11587431 200 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10354523 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10180843 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10544665 10 mm 3 mm 3 μm Pakke med 4
10098762 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
10416883 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
10350865 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
10588405 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10273593 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30003154630
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Brug det effektive og selektive Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC-søjler til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser.
Brug det effektive og selektive Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC-søjler til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns som alternativ.
  • Fremragende batch-til-batch reproducerbarhed
  • Kugleformet partikel med snæver partikelstørrelsesfordeling
  • Lang søjlelevetid
  • Høj ydeevne og kolonneeffektivitet
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kolonnetype Normal fase
Fase Normal fase
Produkttype Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.